Nutlin-3 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(cis-4,5-Bis(4-chlorophenyl)-2-(2-isopropoxy-4-methoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-carbonyl)piperazin-2-one, (±)-4-[4,5-Bis(4-chlorophenyl)-2-(2-isopropoxy-4-methoxy-phenyl)-4,5-dihydro-imidazole-1-carbonyl]-piperazin-2-once
469201000
469201000.EA 465 EUR InStock
469201000.
Nutlin-3 98%
Nutlin-3
Formule: C₃₀H₃₀Cl₂N₄O₄
MW: 581,49 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784509
Numéro CAS: 548472-68-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité