Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Pleconaril 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-[3,5-Dimethyl-4-[3-(3-methylisoxazol-5-yl)propoxy]phenyl]-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole, 3-(3,5-Dimethyl-4-(3-(3-methylisoxazol-5-yl)propoxy)phenyl)-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole

469221000
469221000.EA 465 EUR InStock
469221000.
Pleconaril 98%
Pleconaril


Formule: C₁₈H₁₈F₃N₃O₃
MW: 381,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00923611
Numéro CAS: 153168-05-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 55°C to 65°C
Water ≤5 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité