Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pritelivir 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: BAY 57-1293, N-Methyl-N-(4-methyl-5-sulphamoylthiazol-2-yl)-2-(4-(pyridin-2-yl)phenyl)acetamide

469231000
469231000.EA 238 EUR InStock
469231000.
Pritelivir 95%
Pritelivir


Formule: C₁₈H₁₈N₄O₃S₂
MW: 402,49 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18633192
Numéro CAS: 348086-71-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité