Veliparib 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-2-(2-Methylpyrrolidin-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole-7-carboxamide
469261000
469261000.EA 211 EUR InStock
469261000.
Veliparib 99%
Veliparib
Formule: C₁₃H₁₆N₄O
MW: 244,29 g/mol
Point d'ébullition: 579…580°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16661059
Numéro CAS: 912444-00-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité