Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 1.0 N en solution aqueuse, StandARd® solution volumétrique, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
4693-09EA 341.51 EUR InStock
4693-09
Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 1.0 N en solution aqueuse, StandARd® solution volumétrique, Macron Fine Chemicals™
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Densité: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.
Normality 0.995 - 1.005
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité