LDK378 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
469322500
469322500.EA 208 EUR InStock
469322500.
LDK378 98%
LDK378
Formule: C₂₈H₃₆ClN₅O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26142648
Numéro CAS: 1032900-25-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 172°C to 177°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité