Elbasvir 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: MK-8742, Dimethyl ((2S,2'S)-((2S,2'S)-2,2'-(5,5'-((S)-6-phenyl-6H-benzo[5,6][1,3]oxazino[3,4-a]indole-3,10-diyl)bis(1H-imidazole-5,2-diyl))bis(pyrrolidine-2,1-diyl))bis(3-methyl-1-oxobutane-2,1-diyl))dicarbamate
469331000
469331000.EA 177 EUR InStock
469331000.
Elbasvir 95%
Elbasvir
Formule: C₄₉H₅₅N₉O₇
MW: 882,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28124343
Numéro CAS: 1370468-36-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité