Glecaprevir 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
469341000
469341000.EA 657 EUR InStock
469341000.
Glecaprevir 98%
Glecaprevir
Formule: C₃₈H₄₆F₄N₆O₉S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30533436
Numéro CAS: 1365970-03-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité