Acide isobutyrique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 2-Methylpropionic acid, 2-Methylpropanoic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
46935-U
46935-UEA 21.3 EUR InStock
46935-U
Acide isobutyrique, Supelco®
Acide isobutyrique
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Point d'ébullition: 155
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002658
Numéro CAS: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
ONU: 2529
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05172
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0629713cc86e3955bd004ad94bccefe1f33b2778&vid=6306974c95d683219da92465c1363ed62441b1ec&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité