Grazoprevir (MK-5172) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
469351000
469351000.EA 266 EUR InStock
469351000.
Grazoprevir (MK-5172) 98%
Grazoprevir (MK-5172)
Formule: C₃₈H₅₀N₆O₉S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25976700
Numéro CAS: 1350514-68-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité