Pibrentasvir 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
469371000
469371000.EA 303 EUR InStock
469371000.
Pibrentasvir 98%
Pibrentasvir
Formule: C₅₇H₆₅F₅N₁₀O₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30747902
Numéro CAS: 1353900-92-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité