Ruxolitinib 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
469381000
469381000.EA 331 EUR InStock
469381000.
Ruxolitinib 98%
Ruxolitinib
Formule: C₁₇H₁₈N₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12031592
Numéro CAS: 941678-49-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤2 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité