Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(+)-Acide malique, Supelco®

Fournisseur: Merck
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ100

46940-U
46940-UEA 31.4 EUR InStock
46940-U
(R)-(+)-Acide malique, Supelco®
(R)-(+)-Acide malique


Formule: C₄H₆O₅
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004245
Numéro CAS: 636-61-3
EINECS: 211-262-2
Merck Index: 13,05307
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e8e8543edbc1ac226f6b4b119c1606144c206db&vid=f280e83a3a31299a20bb4af7bb21e3ea3274e228&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité