Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (1α,3α,4α,5β)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexanecarboxylique, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ100

46944-U
46944-UEA 24 EUR InStock
46944-U
Acide (1α,3α,4α,5β)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexanecarboxylique, Supelco®
Acide (1α,3α,4α,5β)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexanecarboxylique


Formule: C₇H₁₂O₆
Numéro MDL: MFCD00003864
Numéro CAS: 77-95-2
EINECS: 201-072-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=baab946c02f953ac77fb16ef82113b8ab9d4ea1e&vid=796c84dee74c976e07780d02de4559442905d4fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité