Sodium thiosulfate concentrate for dilution to 0.1 N aqueous solution, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
4695.EA 26.48 EUR InStock
4695.
Sodium thiosulfate concentrate for dilution to 0.1 N aqueous solution, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 48
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.0998-0.1002
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.1N solution after dilution to 1000 mL)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité