(Z)-4-Hydroxytamoxifen 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (Z)-4-(1-(4-(2-(Dimethylamino)ethoxy)phenyl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenol, (Z)-4-(1-[4-(Dimethylaminoethoxy)phenyl]-2-phenyl-1-butenyl)phenol, (Z)-4-OHT, trans-4-Hydroxytamoxifen
469501000
469501000.EA 458 EUR InStock
469501000.
(Z)-4-Hydroxytamoxifen 99%
(Z)-4-Hydroxytamoxifen
Formule: C₂₆H₂₉NO₂
MW: 387,51 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00941389
Numéro CAS: 68047-06-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Melting point 137°C to 143°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité