Vitamine A acétate
Fournisseur: Merck
46958
46958.EA 84.7 EUR InStock
46958.
Vitamine A acétate
all-trans-Retinyl acetate
Formule: C₂₂H₃₂O₂
Numéro MDL: MFCD00019413
Numéro CAS: 127-47-9
EINECS: 204-844-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70b40cbc001975706fd5b40e35b938f2bf1e934a&vid=70b40cbc001975706fd5b40e35b938f2bf1e934a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité