Vitamine A palmitate, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Retinyl palmitate, Retinol palmitate, all-trans-Retinyl palmitate
M-Clarity™ quality level = MQ100
46959-U
46959-UEA 31.2 EUR InStock
46959-U
Vitamine A palmitate, Supelco®
Vitamine A palmitate
Formule: C₃₆H₆₀O₂
MW: 524,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019414
Numéro CAS: 79-81-2
EINECS: 201-228-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité