3-Carbamoylbenzoic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Isophthalamic acid
469610010
469610010.EA 230 EUR InStock
469610010.
3-Carbamoylbenzoic acid 96%
3-Carbamoylbenzoic acid
Formule: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04118098
Numéro CAS: 4481-28-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité