7-Quinolinecarboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
469630010
469630010.EA 174 EUR InStock
469630010.
7-Quinolinecarboxylic acid 98%
7-Quinolinecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047617
Numéro CAS: 1078-30-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 245°C to 255°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité