4-Isoxazolecarboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
469640010
469640010.EA 152 EUR InStock
469640010.
4-Isoxazolecarboxylic acid 98%
4-Isoxazolecarboxylic acid
Formule: C₄H₃NO₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06738806
Numéro CAS: 6436-62-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance light yellow to pink to brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 120°C to 125°C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité