3-Pyrrol-1-ylpropionic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
469650010
469650010.EA 210 EUR InStock
469650010.
3-Pyrrol-1-ylpropionic acid 97%
3-Pyrrol-1-ylpropionic acid
Formule: C₇H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844729
Numéro CAS: 89059-06-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to grey to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité