Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Phénylisoquinoléine 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

469670010
469670010.EA 75.6 EUR InStock
469670010.
1-Phénylisoquinoléine 98%
1-Phénylisoquinoléine


Formule: C₁₅H₁₁N
MW: 205,2545 g/mol
Point d'ébullition: 347°C (760mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00093934
Numéro CAS: 3297-72-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow to orange to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 92°C to 98°C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité