Germacrone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (E,E)-Germacra-3,7(11),9-trien-6-one, (3E,7E)-3,7-Dimethyl-10-(propan-2-ylidene)cyclodeca-3,7-dien-1-one, trans,trans-3,7-Dimethyl-10-isopropylidene-3,7-cyclodecadien-1-one, (3E,7E)-3,7-Dimethyl-10-(propan-2-ylidene)cyclodeca-3,7-dienone
469731000
469731000.EA 340 EUR InStock
469731000.
Germacrone 98%
Germacrone
Formule: C₁₅H₂₂O
MW: 218,34 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00210050
Numéro CAS: 6902-91-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 54°C to 58°C
Water ≤5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité