Ibudilast 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Isopropylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-2-methylpropan-1-one, 3-Isobutyryl-2-isopropylpyrazolo[1,5-a]pyridine
469782500
469782500.EA 97.9 EUR InStock
469782500.
Ibudilast 98%
Ibudilast
Formule: C₁₄H₁₈N₂O
MW: 230,31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00864808
Numéro CAS: 50847-11-5
Merck Index: 13,04904
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 54°C to 58°C
Water ≤0.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité