Lapatinib ditosylate monohydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-(3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)phenyl)-6-(5-(((2-(methylsulfonyl)ethyl)amino)methyl)furan-2-yl)quinazolin-4-amine bis(4-methylbenzenesulfonate) hydrate, GW2016 ditosylate monohydrate, Lapatinib ditosylate hydrate, Lapatinib tosilate hydrate, Lapatinib tosilate, GW572016 ditosylate monohydrate
469800010
469800010.EA 87.8 EUR InStock
469800010.
Lapatinib ditosylate monohydrate 98%
Lapatinib ditosylate monohydrate
Formule: C₄₃H₄₄ClFN₄O₁₁S₃
MW: 943,48 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18904381
Numéro CAS: 388082-78-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water 1.0 to 3.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité