Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide sulfurique concentré pour une dilution à 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor

4699.EA 26.8 EUR InStock
4699.
Acide sulfurique concentré pour une dilution à 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Acide sulfurique


Formule: H₂SO₄
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.0998-0.1002
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.1N solution after dilution to 1000 mL)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité