Acide sulfurique concentrate for dilution to 1 N aqueous solution, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
4700.EA 35.43 EUR InStock
4700.
Acide sulfurique concentrate for dilution to 1 N aqueous solution, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Acide sulfurique
(1 equiv.=49.04 g H2SO4)
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: 330
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.84
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 1N solution after dilution to 1000 mL)
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Ampoule Plastique 210 mL 4700.
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité