(R)-Roscovitine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
470030500
470030500.EA 200 EUR InStock
470030500.
(R)-Roscovitine 98%
(R)-Roscovitine
Formule: C₁₉H₂₆N₆O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02266401
Numéro CAS: 186692-46-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 104°C to 108°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité