Salvianolic acid C 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
470040100
470040100.EA 319 EUR InStock
470040100.
Salvianolic acid C 95%
Salvianolic acid C
Formule: C₂₆H₂₀O₁₀
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16660675
Numéro CAS: 115841-09-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Water ≤15 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité