Potassium hydroxyde 45% (p/v) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
47010.K2
47010.K2EA 54.2 EUR InStock
47010.K2
Potassium hydroxyde 45% (p/v) en solution aqueuse
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Densité: 1.44
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité