Shikonin 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
470120500
470120500.EA 189 EUR InStock
470120500.
Shikonin 99%
Shikonin
Formule: C₁₆H₁₆O₅
MW: 288,3 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00016668
Numéro CAS: 517-89-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance red to brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Melting point 139°C to 142°C
Water ≤1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité