Viscosity standard, Specpure®, nominally 50cSt @ 40° and 7.3cSt @ 100°
Fournisseur: Thermo Scientific
47013.AP
47013.APEA 113 EUR InStock
47013.AP
Viscosity standard, Specpure®, nominally 50cSt @ 40° and 7.3cSt @ 100°
Étalons Étalons de viscosité
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00084411
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité