Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Carnosol 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

470170100
470170100.EA 264 EUR InStock
470170100.
Carnosol 98%
Carnosol


Formule: C₂₀H₂₆O₄
MW: 330,41 g/mol
Point d'ébullition: 524.8°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02752467
Numéro CAS: 5957-80-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité