Levosimendan 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: OR-1259, 2-[2-[4-[(4R)-1,4,5,6-Tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl]phenyl]hydrazinylidene]propanedinitrile, (R)-N-(4-(4-Methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-yl)phenyl)carbonohydrazonoyl dicyanide, (R)-Simendan
470190010
470190010.EA 287 EUR InStock
470190010.
Levosimendan 98%
Levosimendan
Formule: C₁₄H₁₂N₆O
MW: 280,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00867135
Numéro CAS: 141505-33-1
Merck Index: 13,05491
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance yellow to light brown powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Optical rotation -500° to -650° (0.5% in THF/MeOH 1/1)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité