5-Diméthylaminonaphtalène-1-sulfonohydrazide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dansyl hydrazine, 5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl hydrazine, 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonohydrazide
470230010
470230010.EA 61.7 EUR InStock
470230010.
5-Diméthylaminonaphtalène-1-sulfonohydrazide 97%
Dansyl hydrazide
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₂S
MW: 265,34 g/mol
Point d'ébullition: 450.8°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003986
Numéro CAS: 33008-06-9
EINECS: 251-337-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow to green crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 126°C to 130°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité