Acide sulfurique concentré pour une dilution à 0.02 N en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
4704.EA 52.64 EUR InStock
4704.
Acide sulfurique concentré pour une dilution à 0.02 N en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Acide sulfurique
(1/50 equiv.=0.9808 g H2SO4)
Formule: H₂SO₄
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.02N solution after dilution to 1000 mL)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité