Y-27632 dihydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
470701000
470701000.EA 493 EUR InStock
470701000.
Y-27632 dihydrochloride 99%
Y-27632 dihydrochloride
Formule: C₁₄H₂₁N₃O·2HCl
Point d'ébullition: 258°C (760mmHg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03490488
Numéro CAS: 129830-38-2 | 146986-50-7 (free base)
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Water ≤8 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité