Naratriptan hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-Methyl-3-(1-methyl-4-piperidinyl)-1H-indole-5-ethanesulphonamide hydrochloride
470752500
470752500.EA 142 EUR InStock
470752500.
Naratriptan hydrochloride 95%
Naratriptan hydrochloride
Formule: C₁₇H₂₅N₃O₂S·HCl
MW: 371,92 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08141821
Numéro CAS: 143388-64-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 234°C to 246°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité