Nimustine hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Nimustine HCl, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-1-(2-chloroethyl)-1-nitrosourea hydrochloride, ACNU, 1-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-3-(2-chloroethyl)-3-nitrosourea Hydrochloride
470860010
470860010.EA 128 EUR InStock
470860010.
Nimustine hydrochloride 95%
Nimustine hydrochloride
Formule: C₉H₁₃ClN₆O₂
MW: 309,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01676942
Numéro CAS: 55661-38-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06581
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité