L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Congélateurs antidéflagrant de laboratoire, certification ATEX, MediLine, LGUex et LGex
Fournisseur: Liebherr
LGEX3510 LGUEX1500
471-0656EA 0 EUR InStock
471-0656 471-0483
Congélateurs antidéflagrant de laboratoire, certification ATEX, MediLine, LGUex et LGex
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Ces congélateurs de laboratoire antidéflagrants sont dotés d'un système de refroidissement statique et d'un système de contrôle électronique garantissant une forte constance et une distribution uniforme de la température. Ils sont spécialement conçus pour le stockage de substances explosives et hautement inflammables, mais conviennent également pour le stockage de produits sensibles à la température et de grande valeur.
  • Système de contrôle électronique avec réglage de la température par incréments de 0,1 °C
  • Alarmes sonore et visuelle de température et
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité