Congélateurs antidéflagrant de laboratoire, certification ATEX, MediLine, LGUex et LGex
Fournisseur: Liebherr
LGEX3510 LGUEX1500
471-0656EA 0 EUR InStock
471-0656 471-0483
Congélateurs antidéflagrant de laboratoire, certification ATEX, MediLine, LGUex et LGex
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Ces congélateurs de laboratoire antidéflagrants sont dotés d'un système de refroidissement statique et d'un système de contrôle électronique garantissant une forte constance et une distribution uniforme de la température. Ils sont spécialement conçus pour le stockage de substances explosives et hautement inflammables, mais conviennent également pour le stockage de produits sensibles à la température et de grande valeur.
  • Système de contrôle électronique avec réglage de la température par incréments de 0,1 °C
  • Alarmes sonore et visuelle de température et d'ouverture de porte (réglables par l'utilisateur)
  • Interface RS485 et contact hors tension
  • Enregistrement des données
  • Port d'accès pré-percé
  • Porte à fermeture automatique, vérrouillable
The controller stores minimum and maximum interior temperatures, the last three temperature alarms and power failures, together with the time, date and duration of the alarm. The digital display indicates the exact temperature and the operating status. The refrigerant used is a hydrocarbon.
Temperature range: −9 to −26 °C and −9 to −30 °C.
Certifications: Tous les congélateurs Liebherr avec intérieur antidéflagrant sont testés conformément à la directive ATEX. Il possèdent une cuve nA de zone II pour les gaz, qui tient compte des exigences de sécurité de la catégorie de matériel 3G. Ils sont par conséquent adaptés au stockage des substances explosives et hautement inflammables.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité