Congélateurs verticaux à ultra-basse température, modèle SU780XLE
Fournisseur: Stirling Ultracold
SU780XLE-EU
471-1238EA 16300 EUR InStock
471-1238
Congélateurs verticaux à ultra-basse température, modèle SU780XLE
Congélateurs Congélateurs ultra-basses températures
Congélateur à ultra-basse température équipé du moteur Stirling à piston libre. Cette nouvelle génération de congélateurs ULT respectueux de l'environnement permet d'obtenir des conditions de stockage stables sur une large plage de températures. Le congélateur consomme 70 à 75 % d'énergie de moins que les congélateurs ULT standard à compresseur, et offre les meilleures performances de refroidissement à ultra-basse température du marché.
  • Variation de température de ±1 °C en régime stationnaire au fil du temps.
  • Réduction plus rapide de la température initiale, température ambiante à -80 °C, <6,5 heures
  • Récupération plus rapide de la température d'ouverture de la porte, 35 minutes jusqu'à -80 °C (méthode d'essai finale ENERGY STAR®)
  • Temps de réchauffement le plus lent, 2,5 heures de -80 à -60 °C
  • La plus grande capacité de stockage par mètre carré de surface au sol
  • Se branche sur n'importe quelle prise
Ces congélateurs verticaux sont dotés d'une armoire de 780 litres qui offre un stockage stable et uniforme à -86 °C pour une fraction du coût d'exploitation des systèmes de réfrigération en cascade classiques. Les modèles SU780XLE combinent les performances d'un moteur Stirling à piston libre avec des panneaux isolés sous vide efficaces, à parois minces et de haute performance, et une mousse de polyuréthane sans HFC utilisant l'agent gonflant écologique Ecomate®. La modulation en continu et les capacités d'adaptation du moteur Stirling éliminent les cycles marche-arrêt des systèmes à compresseur. Cela permet d'obtenir des performances de refroidissement et une fiabilité sans égal, ainsi qu'une efficacité énergétique inégalée. Avec sa capacité de stockage de 780 litres, et de 600 boîtes (x 2 ml), le SU780XLE stocke jusqu'à ⅓ d'échantillons de plus par mètre carré de surface au sol que les modèles du même type, en plus d'offrir la plus large plage de températures de refroidissement du marché, soit de -20 à -86 °C. Les saisies sécurisées par écran tactile permettent d'accéder à la programmation de toutes les fonctions de contrôle et des paramètres d'alarme.
Les modèles SU780XLE ont une plage de tension automatique de 100 à 240 V (±10%) à 50 ou 60 Hz (réglage automatique). Cette capacité d'auto-tension permet aux modèles SU780XLE de fonctionner sur n'importe quelle prise de courant sans modification en usine (l'utilisateur devra installer le cordon spécifique qui convient à sa prise de courant). Les unités SU780XLE sont équipées de cinq étagères, ainsi que de cordons d'alimentation (220 à 240 V) de type E (prise EU), de type G (prise UK) et de type J (prise CH).
Certifications: cULus, et certifié ENERGY STAR®.
Informations de commande: Les portoirs ne sont pas inclus. Les accessoires supplémentaires en option comprennent : Les portoirs, l'enregistreur graphique, les systèmes de secours CO et LN₂, une sortie de température de 4 à 20 mA, les options de connectivité BACnet™ ou MQTT, des étagères supplémentaires et une ou plusieurs prises Internationales.
Information de livraison: Fourni avec une garantie de 2 ans sur les pièces et une garantie de 7 ans sur le moteur Stirling et le thermosiphon.
Attention: Sur la boîte d'expédition : Cet article est fragile, très lourd, à forte réclamation et doit être inspecté en vue d'un quelconque dommage avant d'être accepté.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité