Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Congélateurs armoires à usage général, série TSG

Fournisseur: Thermo Scientific
TSG700FESBV TSG700FESCV TSG1500FESCV TSG400FESBV TSG400FESCV TSG1500FESBV
471-1331EA 4011 EUR InStock
471-1331 471-1333 471-1322 471-1326 471-1328 471-1320
Congélateurs armoires à usage général, série TSG
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Conçus pour les besoins quotidiens des laboratoires, les congélateurs de laboratoire à usage général Thermo Scientific™ série TSG sont conçus en tenant compte de vos besoins. La gamme de congélateurs de la série TSG offre les performances, la sécurité et la qualité requises pour vos applications de laboratoire.

  • Congélateurs: Point de consigne de −20 °C, plage réglable de −25 à −10 °C
  • Large gamme de dimensions de la porte pleine 400 L à la double porte 1500 L
  • Fonctionnement silencieux de <60 dBA
  • Dégivrage adaptatif
  • Intérieur et extérieur peints en blanc
More Product Information

Limited Time Sale

Certains articles ci-dessous sont en promotion

Commander maintenant
 

COMMANDE


Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Type Capacité Température l×p×h ext. Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Congélateur à usage général TSG400FESBV, en boîte, énergie : 7,0 KWh/jour Upright 400 L −25...−10 °C 600×655×1955 mm 1 471-1326P
Promotion
Valable jusque au 30/06/2025
Congélateur à usage général TSG400FESCV, en caisse, énergie : 7,0 KWh/jour Upright 400 L −25...−10 °C 600×655×1955 mm 1 471-1328
Congélateur à usage général TSG700FESBV, en boîte, énergie : 6,6 KWh/jour Upright 700 L −25...−10 °C 750×840×2100 mm 1 471-1331P
Promotion
Valable jusque au 30/06/2025
Congélateur à usage général TSG700FESCV, en caisse, énergie : 6,6 KWh/jour Upright 700 L −25...−10 °C 750×840×2100 mm 1 471-1333
Congélateur à usage général TSG1500FESBV, en boîte, énergie : 11,0 KWh/jour Upright, double doors 1500 L −25...−10 °C 1400×825×2070 mm 1 471-1320P
Promotion
Valable jusque au 30/06/2025
Congélateur à usage général TSG1500FESCV, en caisse, énergie : 11,0 KWh/jour Upright, double doors 1500 L −25...−10 °C 1400×825×2070 mm 1 471-1322

Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf

claquement

Veuillez sélectionner l'article

Entrer les détails

SPÉCIFICATIONS

ACCESSOIRES

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..