Congélateurs VWR®, −25 °C
Fournisseur: VWR Collection
471-1312EA 1160 EUR InStock
471-1312 471-1348
Congélateurs VWR®, −25 °C
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Conçu pour répondre aux exigences d’une utilisation quotidienne en laboratoire.
  • Affichage numérique avec régulateur de température extérieure
  • Porte verrouillable et réversible
  • Plusieurs alarmes, notamment panne de courant, température haute/basse, erreur de capteur et alarmes de porte ouverte
  • Sous le banc
  • Plage de température –10 à –25 °C
  • Réfrigérant écologique, R600a
  • Refroidissement direct (statique)
Charge maximale par étagère : 20 kg
Uniformité de la température: ±3,0 °C
Information de livraison: Fourni avec des cordons d'More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité