L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® Premium Series Upright Ultra-Low Temperature Freezers
Fournisseur: VWR Collection
471-1355EA 14500 EUR InStock
471-1355 471-1356 471-1357 471-1358
VWR® Premium Series Upright Ultra-Low Temperature Freezers
Congélateurs Congélateurs ultra-basses températures
The VWR® Premium Series ULT freezers provide the power of performance with energy efficiency for a greener tomorrow.
  • Operate between -50 to -86 °C
  • 4 storage capacities: (400, 500, 600, 700 2" cryoboxes)
  • ENERGY STAR® certified
  • Easy-to-use touch button interface
  • Vacuum insulation panels and high density water-blown foam
  • USB for easy export of recorded temperatures and events
  • 5 year warranty parts and labour
Experience the power of these premium ULT freezers, meticulously engineered to excel in the most demanding laboratory settings. With preciseMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité