Réfrigérateur de laboratoire, LABO-720
Fournisseur: KIRSCH PHILIPP
10473
471-2546EA 6039 EUR InStock
471-2546
Réfrigérateur de laboratoire, LABO-720
Réfrigérateurs
Gamme de température: 0 à 20 °C
  • Recirculation d'air froid
  • Panneau de contrôle protégé par clé
  • Dégivrage automatique
  • Evaporation de l'eau de dégel
  • Mémoire de température min/max.
  • Affichage numérique et contrôle par microprocesseur
  • Alarme acoustique et visuelle de déviation de température
  • Contact sans potentiel, interface RS485
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité