Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Pentanamine 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Amylamine, 1-Methylbutylamine, 2-Pentylamine

471010050
471010050.EA 41.3 EUR InStock
471010050.
2-Pentanamine 98%
2-Aminopentane


Formule: C₅H₁₃N
MW: 87,17 g/mol
Point d'ébullition: 99.5…91.5°C
Densité: 0.736
Point d'éclair: 35°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008098
Numéro CAS: 63493-28-7
EINECS: 264-269-8
ONU: 1106
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité