Maraviroc 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: UK427857, MVC, 4,4-Difluoro-N-((S)-3-((1R,3R,5S)-3-(3-isopropyl-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl)-1-phenylpropyl)cyclohexane-1-carboxamide, 4,4-difluoro-N-[(1S)-3-[(3-exo)-3-[3-methyl-5-(1-methylethyl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-1-phenylpropyl]-cyclohexanecarboxamide
471172500
471172500.EA 427 EUR InStock
471172500.
Maraviroc 97%
Maraviroc
Formule: C₂₉H₄₁F₂N₅O
MW: 513,67 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD13188530
Numéro CAS: 376348-65-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité