Huile d'Olive
Fournisseur: Merck
47118
47118.EA 79.4 EUR InStock
47118.
Huile d'Olive
Olive oil
Numéro MDL: MFCD00131764
Numéro CAS: 8001-25-0
EINECS: 232-277-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité