Iodure de baryum, ultra sec ≥99.999% (base métaux), billes -10 Mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ampouled under argon
47118.14
47118.14EA 654 EUR InStock
47118.14
Iodure de baryum, ultra sec ≥99.999% (base métaux), billes -10 Mesh
Iodure de baryum
Barium iodide is used as a reagent for facile synthesis of poly(phenylcarbyne). It reacts with alkyl potassium compounds to form organobarium compounds.
Purity: 99.999% CAS No.: 13718-50-8 Molecular Formula: BaI2 Formula Weight: 391.15 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 5.15 Sensitivity: Light Sensitive; Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 740° UN No.: UN1564 MDL No.: MFCD00003452
Formule: BaI₂
MW: 391,14 g/mol
Point de fusion: 740 °C
Densité: 5.15
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003452
Numéro CAS: 13718-50-8
EINECS: 237-276-9
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,980
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité